Merck
ENAH31552046
Enamine
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.59
MDL number:
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-5-1-4(2-5)7-3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI key
PATLGGOUPHZXPR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734977
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734977
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)