Merck
ENAH31551FA8
Enamine
4-(3-chloro-4-fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.66
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-chloro-4-fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H8ClF4NO/c14-10-6-8(1-3-11(10)15)20-7-2-4-12(19)9(5-7)13(16,17)18/h1-6H,19H2
Clave InChI
USLXNOXCSVFBLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)