Merck
ENAH31551F01
Enamine
(3aR,5S,6aS)-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.66
Número MDL:
Iupac Name
(3aR,5r,6aS)-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-8(11)5-1-6-3-9-4-7(6)2-5;/h5-7,9H,1-4H2,(H,10,11);1H/t5-,6-,7+;
Clave InChI
HHRRHIWMRORATM-IMDDLPMTSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738030
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)