Merck
ENAH31551DCA
Enamine
4-aminocycloheptane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
4-aminocycloheptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-5-7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
KUNFPXKWGGGZON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734522
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734522
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)