Merck
ENAH31551B1B
Enamine
5lambda6-thia-6-azaspiro[2.4]heptane-5,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.2
MDL number:
Iupac Name
5-thia-6-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-9(8)4-5(1-2-5)3-6-9/h6H,1-4H2
InChI key
CZPQVYXHNGVTFX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729929
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)