Merck
ENAH31551AF6
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-4-(piperidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.4
Número MDL:
mp
133-135
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-[4,4'-bipiperidine]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17-10-6-15(19,7-11-17)12-4-8-16-9-5-12/h12,16,19H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
OEHTWWPRGLHVPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729034
Melting Point
133-135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729034
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)