Merck
ENAH31551A15
Enamine
1-(1,3-thiazol-2-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(thiazol-2-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c12-8(13)7-6-1-2-10(7,5-6)9-11-3-4-14-9/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
KDBRBFSRYHYODS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729554
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729554
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)