ENAH3155191F
Enamine
3-bromo-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1-neopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H13BrN2/c1-8(2,3)6-11-5-4-7(9)10-11/h4-5H,6H2,1-3H3
Clave InChI
LKHQRIJWOOTISF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)