ENAH315516D4
Enamine
1-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-oxo-6-(trifluoromethyl)isochromane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3O4/c12-11(13,14)6-1-2-7-5(3-6)4-8(9(15)16)18-10(7)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,16)
Clave InChI
VLIMKGQVIOQONM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)