ENAH30505849
Enamine
3-(4-phenylphenyl)prop-2-enal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Iupac Name
(2E)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-propenal
Inchi Code
1S/C15H12O/c16-12-4-5-13-8-10-15(11-9-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H/b5-4+
Clave InChI
DEGNTTFHGNUFKP-SNAWJCMRSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1861447
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)