Merck
ENAH304FD1F1
Enamine
3-(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.29
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)propylamine
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-3-15-11-7-6-10(5-4-8-13)9-12(11)14-2/h6-7,9H,3-5,8,13H2,1-2H3
Clave InChI
AETJHINOZUXDCQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826350
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)