ENAH304F77D7
Enamine
(2-methyl-2H-indazol-3-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(2-methyl-2H-indazol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-12-9(6-10)7-4-2-3-5-8(7)11-12/h2-5H,6,10H2,1H3
Clave InChI
LKNALIMAKLEYDE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1802762
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)