Merck
ENAH304DD037
Enamine
[2-(3-chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
[2-(3-chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-3-1-2-7(4-9)10-5-8(10)6-12/h1-4,8,10H,5-6,12H2
Clave InChI
KCIZHIBGICXAIM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253885
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)