ENAH304AA09D
Enamine
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-fluoroisoindoline
Inchi Code
1S/C8H7BrFN/c9-8-6-4-11-3-5(6)1-2-7(8)10/h1-2,11H,3-4H2
Clave InChI
DCLUVBKYIIMQJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)