Merck
ENAH3048CCE2
Enamine
[5-(5-methylfuran-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.69
Número MDL:
Iupac Name
(5-(5-methylfuran-2-yl)isoxazol-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4S/c1-6-2-3-8(14-6)9-4-7(11-15-9)5-16(10,12)13/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
AQLGELQOXJCZSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1117459
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)