Merck
ENAH3048951E
Enamine
5-cyclopropylpyrazin-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-cyclopropyl-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-7-4-8-6(3-9-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,9,10)
Clave InChI
PPCSKFIBCLYDRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-698854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)