Merck
ENAH30473315
Enamine
4-(3,3-dimethyl-2-oxobutoxy)benzoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.71
Número MDL:
Iupac Name
4-(3,3-dimethyl-2-oxobutoxy)benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C13H15ClO3/c1-13(2,3)11(15)8-17-10-6-4-9(5-7-10)12(14)16/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
GDASSXSBNAWSGX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)