Merck
ENAH3046D6B5
Enamine
2-chloro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.69
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
QYSJERLNZVWQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085821
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)