Merck
ENAH30468884
Enamine
1-amino-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.2
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c11-10(9(12)13)6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
MRUPFDZGTJQLCH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82683
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)