Merck
ENAH30464982
Enamine
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine
Inchi Code
1S/C6H8F3N/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4/h1-3,10H2
Clave InChI
XQLPDYULYMGLGG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53462
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)