Merck
ENAH30462E58
Enamine
[(3-fluorophenyl)methyl](1-methoxypropan-2-yl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.25
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-fluorobenzyl)-1-methoxy-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H16FNO/c1-9(8-14-2)13-7-10-4-3-5-11(12)6-10/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
PYDWTJOFYWYNMZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32724
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)