Merck
ENAH303684A5
Enamine
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-4-6-14(10-15)7-5-11(16)9-14/h4-10H2,1-3H3
Clave InChI
LVAJIFUDNIHRCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)