ENAH303618BD
Enamine
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-6-3-5-1-2-8(6,4-5)7(10)11;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
BQNYGAGSPGDVFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6513121
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)