Merck
ENAH3036186A
Enamine
3-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-((2-aminothiazol-5-yl)methyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9N3S.ClH/c12-6-9-3-1-2-8(4-9)5-10-7-14-11(13)15-10;/h1-4,7H,5H2,(H2,13,14);1H
Clave InChI
KIXKAVGXWNHCOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512697
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512697
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)