ENAH3035E8B9
Enamine
3-(fluoromethyl)-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecan-9-one
About This Item
Iupac Name
3-(fluoromethyl)-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C8H13FN2O3/c9-1-6-2-11-8(4-13-6)3-10-7(12)14-5-8/h6,11H,1-5H2,(H,10,12)
Clave InChI
TWLAJKFOTGXMQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)