Merck
ENAH3035E8A0
Enamine
{4-[(dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-((3,5-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c1-9-13-10(2)15(14-9)7-11-3-5-12(8-16)6-4-11/h3-6,16H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
VDXXACIUFPOTHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499873
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)