Merck
ENAH3035E878
Enamine
2-(morpholin-3-yl)-1,3-benzoxazole hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.69
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(morpholin-3-yl)benzo[d]oxazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-10-8(3-1)13-11(15-10)9-7-14-6-5-12-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
InChI key
CDDRMQVVHFJGBQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499714
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499714
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)