Merck
ENAH3035E836
Enamine
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.65
Número MDL:
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-7-5-14-6-7;/h1-4,7,14H,5-6H2;1H
Clave InChI
ALYCFCGEABMLRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499413
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)