Merck
ENAH3035E6FC
Enamine
3-(3-aminoazetidin-1-yl)-1-methylpiperidin-2-one; tetrakis(trifluoroacetic acid)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
639.35
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-aminoazetidin-1-yl)-1-methylpiperidin-2-one tetrakis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C9H17N3O.4C2HF3O2/c1-11-4-2-3-8(9(11)13)12-5-7(10)6-12;4*3-2(4,5)1(6)7/h7-8H,2-6,10H2,1H3;4*(H,6,7)
Clave InChI
DVMLPNWRNFUTHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497758
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)