ENAH3035E677
Enamine
(3-bromo-5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-cyclopropylisoxazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c8-7-5(3-10)6(11-9-7)4-1-2-4/h4,10H,1-3H2
Clave InChI
PSKSOKNAPOEGJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497198
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497198
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)