Merck
ENAH3035E5E3
Enamine
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-9(14)6-7-12(13,4)5/h6-8H2,1-5H3
Clave InChI
OSXYWCDUZJABRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496634
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496634
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)