Merck
ENAH3035E5D3
Enamine
4-(dimethylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
4-(dimethylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-12(2)11-6-3-10(4-7-11,5-8-11)9(13)14;/h3-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
MGWAEKOIMCIYKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496593
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496593
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)