Merck
ENAH3035E45B
Enamine
1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indazol-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C11H12F3N3/c12-11(13,14)4-1-5-17-10-6-9(15)3-2-8(10)7-16-17/h2-3,6-7H,1,4-5,15H2
Clave InChI
BLHHTSUTXHIVAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495313
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495313
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)