Merck
ENAH3035E2FE
Enamine
(1-pentylcyclohexyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
Iupac Name
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-5-8-12(11-13)9-6-4-7-10-12/h13H,2-11H2,1H3
Clave InChI
ABCHJPQOHVSJSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)