ENAH3035E2C0
Enamine
2-{[5-(phenoxymethyl)furan-2-yl]formamido}butanedioic acid
About This Item
Iupac Name
N-[5-(phenoxymethyl)-2-furoyl]aspartic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO7/c18-14(19)8-12(16(21)22)17-15(20)13-7-6-11(24-13)9-23-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12H,8-9H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI key
XNSVJBQPLKWPPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492130
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)