Merck
ENAH3035DD14
Enamine
6-bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.53
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H9BrClN/c10-8-3-6-1-2-12-5-7(6)4-9(8)11/h3-4,12H,1-2,5H2
Clave InChI
XUMVOYPGDISUGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479248
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479248
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)