ENAH3035DA96
Enamine
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4O5/c5-3(6)2-1-8-4(7)9-2/h2H,1H2,(H,5,6)
Clave InChI
INDZWIZFONXCIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5253939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)