Merck
ENAH3035D233
Enamine
sodium 5-fluoropentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.11
Número MDL:
Iupac Name
sodium 5-fluoropentanoate
Inchi Code
1S/C5H9FO2.Na/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h1-4H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
GAHFBNMBDLKTSL-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178070
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)