Merck
ENAH3035D145
Enamine
2-(difluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(difluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F2NO2/c12-10(13)9-7(11(15)16)5-6-3-1-2-4-8(6)14-9/h1-5,10H,(H,15,16)
Clave InChI
GYLJULVLHAULFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-382943
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-382943
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)