Merck
ENAH3035CFF2
Enamine
6,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.18
Número MDL:
Iupac Name
6,6-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3,5H,4,6H2,1-2H3
Clave InChI
KEYIROCHSRBPLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254458
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)