Merck
ENAH3035CCAF
Enamine
1-ethenylcyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
mp
45-46
Iupac Name
1-vinylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(6(8)9)4-3-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
Clave InChI
RJAOMTCPWAZZIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Melting Point
45-46
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)