Merck
ENAH3035CC50
Enamine
4-ethyl-N-methylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-ethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clave InChI
YHWQJTNMKZWBBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)