Merck
ENAH2C55877D
Enamine
4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3,5,7H,4,6,9H2,1-2H3
Clave InChI
ZOIFHWVXOKUKEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489776
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)