ENAH2C55870F
Enamine
1-benzyl-3-bromo-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-3-bromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C14H11BrN2/c15-14-12-8-4-5-9-13(12)17(16-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clave InChI
DHBHSJONHUNOBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488978
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488978
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)