Merck
ENAH2C5584CB
Enamine
(4-chlorophenyl)(3-cyclopropylphenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.76
Número MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(3-cyclopropylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C16H16ClN/c17-15-8-6-12(7-9-15)16(18)14-3-1-2-13(10-14)11-4-5-11/h1-3,6-11,16H,4-5,18H2
Clave InChI
NPFVCEXUWGTNES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486282
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486282
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)