Merck
ENAH2C55802E
Enamine
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO3.ClH/c16-12-8-14(13(17)18-12)6-7-15(10-14)9-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5H,6-10H2;1H
Clave InChI
MAGXESFJNXRWLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482592
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)