Merck
ENAH2C557BF4
Enamine
5-bromo-N-methylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c1-8-6(11)4-2-10-5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,8,11)
Clave InChI
BXHHIPJCZWKLSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476998
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)