ENAH2C557B6B
Enamine
rac-1-[(3aR,6aS)-hexahydrospiro[furo[3,4-b]pyrrole-3,4'-piperidine]-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-((3aS,6aR)-tetrahydrospiro[furo[3,4-b]pyrrole-3,4'-piperidin]-1(2H)-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H20N2O2.ClH/c1-9(15)14-8-12(2-4-13-5-3-12)10-6-16-7-11(10)14;/h10-11,13H,2-8H2,1H3;1H/t10-,11+;/m1./s1
InChI key
RZFTVKYPGFKAIL-DHXVBOOMSA-N
storage temp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473311
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)