Merck
ENAH2C557AD2
Enamine
3-bromo-5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.53
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2.ClH/c10-7-2-5-1-6(9(12)13)3-8(5)11-4-7;/h2,4,6H,1,3H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
JLRULWBFZZUWNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474464
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474464
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)