Merck
ENAH2C5579DC
Enamine
tert-butyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3,4,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.24
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3,4,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H30BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-11-9-8-10-13(12-19)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h10H,8-9,11-12H2,1-7H3
Clave InChI
PBWJMVFBYVEBRW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474500
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474500
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)